Monomethyl phthalate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, Methyl hydrogen phthalate
OR322213-100G OR322213-500G
APOSOR322213-100GEA 149 EUR
APOSOR322213-100G APOSOR322213-500G
Monomethyl phthalate
Monomethyl phthalate
Formula: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002466
Núm. CAS: 4376-18-5