(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L-Methyl phenylalanate hydrochloride, H-Phe-OMe·HCl
OR322217-500G
APOSOR322217-500GEA 72.5 EUR
APOSOR322217-500G
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄ClNO₂
MW: 215,68 g/mol
Pto. de fusión: 158…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012489
Núm. CAS: 7524-50-7