4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR322222-1G OR322222-5G
APOSOR322222-1GEA 102 EUR
APOSOR322222-1G APOSOR322222-5G
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Formula: C₉H₁₅NS
MW: 169.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053136
Núm. CAS: 53498-32-1