Carbonato de bencilo y succinimido 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR322228-100G
OR322228-25G
APOSOR322228-100GEA
24.8
EUR
APOSOR322228-100G
APOSOR322228-25G
Carbonato de bencilo y succinimido 97%
Carbonato de bencilo y succinimido
Formula:
C₁₂H₁₁NO₅ Pto. de fusión: 80…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005513 Núm. CAS: 13139-17-8 |