2-Isocianatobenzoato de etilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322234-1G OR322234-25G OR322234-5G
APOSOR322234-1GEA 52.2 EUR
APOSOR322234-1G APOSOR322234-25G APOSOR322234-5G
2-Isocianatobenzoato de etilo 97%
2-Isocianatobenzoato de etilo
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013849
Núm. CAS: 76393-16-3
UN: 3335
ADR: 9,III