4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322238-1G OR322238-25G OR322238-5G
APOSOR322238-1GEA 24.8 EUR
APOSOR322238-1G APOSOR322238-25G APOSOR322238-5G
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde 99%
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012360
Núm. CAS: 15174-69-3