Cloruro de 3-(dimetilamino)benzoilo clorhidrato 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR322248-1G OR322248-5G
APOSOR322248-1GEA 0 EUR
APOSOR322248-1G APOSOR322248-5G
Cloruro de 3-(dimetilamino)benzoilo clorhidrato 90%
Cloruro de 3-(dimetilamino)benzoilo clorhidrato
Formula: C₉H₁₁Cl₂NO
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442144
Núm. CAS: 117500-61-5
UN: 3261
ADR: 8,II