2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Formylphenyl)diphenylphosphine
OR322260-100G OR322260-25G
APOSOR322260-100GEA 289 EUR
APOSOR322260-100G APOSOR322260-25G
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Formula: C₁₉H₁₅OP
MW: 290.30 g/mol
Pto. de fusión: 112…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013367
Núm. CAS: 50777-76-9