Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322299-250MG
APOSOR322299-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR322299-250MG
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₇H₂₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00673774
Núm. CAS: 167262-68-2