3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthalenecarboxylic Acid
OR322304-5G OR322304-1G
APOSOR322304-5GEA 36.4 EUR
APOSOR322304-5G APOSOR322304-1G
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid
Formula: C₁₂H₁₀O₄
MW: 218,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059082
Núm. CAS: 143355-56-0