(S)-(-)-4-Bromo-α-metilbencilamina

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: (S)-1-(4-Bromophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine

OR322311-25G
APOSOR322311-25GEA 68.3 EUR
APOSOR322311-25G
(S)-(-)-4-Bromo-α-metilbencilamina
(S)-(-)-4-Bromo-α-metilbencilamina
Formula: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Pto. Ebullición: 140…145 °C/30mmHg
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066026
Núm. CAS: 27298-97-1
UN: 3265
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR