2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Hydroxy-5-methylbenzene-1,3-dicarbaldehyde
OR32232-5G
APOSOR32232-5GEA 140 EUR
APOSOR32232-5G
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde 95%
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde
Formula: C₉H₈O₃
MW: 164,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016596
Núm. CAS: 7310-95-4