5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromothiophene-2-carbaldehyde oxime
OR322321-500MG OR322321-1G
APOSOR322321-500MGEA 50.9 EUR
APOSOR322321-500MG APOSOR322321-1G
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
Formula: C₅H₄BrNOS
MW: 206,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126375
Núm. CAS: 2160-63-6