4-Cloro-2-nitrobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR322327-25G OR322327-5G
APOSOR322327-25GEA 223 EUR
APOSOR322327-25G APOSOR322327-5G
4-Cloro-2-nitrobenzaldehído 98%
4-Cloro-2-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClNO₃
MW: 185.57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056104
Núm. CAS: 5551-11-1