5-Chloro-2-nitro-p-toluidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-4-methyl-2-nitroaniline
OR322344-25G
APOSOR322344-25GEA 195 EUR
APOSOR322344-25G
5-Chloro-2-nitro-p-toluidine 95%
5-Chloro-2-nitro-p-toluidine
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,60 g/mol
Pto. de fusión: 159…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034066
Núm. CAS: 7149-80-6