4-(Morpholinomethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322351-1G OR322351-5G
APOSOR322351-1GEA 21.9 EUR
APOSOR322351-1G APOSOR322351-5G
4-(Morpholinomethyl)aniline
4-(Morpholinomethyl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,2600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03659020
Núm. CAS: 51013-67-3