4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR322355-250MG OR322355-1G
APOSOR322355-250MGEA 134 EUR
APOSOR322355-250MG APOSOR322355-1G
4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800940
Núm. CAS: 103788-61-0