1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrrole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Nitrophenyl)pyrrole
OR32237-25G
APOSOR32237-25GEA 126 EUR
APOSOR32237-25G
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00119340
Núm. CAS: 4533-42-0