3-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322374-1G OR322374-5G
APOSOR322374-1GEA 52.2 EUR
APOSOR322374-1G APOSOR322374-5G
3-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
3-Pyrid-2-ylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
Pto. de fusión: 207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864807
Núm. CAS: 4467-07-6