2,5-Dimetilresorcinol
Proveedor: Apollo Scientific
OR322380-1G OR322380-250MG OR322380-5G
APOSOR322380-1GEA 679 EUR
APOSOR322380-1G APOSOR322380-250MG APOSOR322380-5G
2,5-Dimetilresorcinol
2,5-Dimetilresorcinol
Formula: C₈H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134473
Núm. CAS: 488-87-9