3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Dimethylamino)propionic Acid HCl, 3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride, N,N-Dimethyl-beta-alanine hydrochloride
OR322402-25G OR322402-100G
APOSOR322402-25GEA 69.6 EUR
APOSOR322402-25G APOSOR322402-100G
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
Formula: C5H12ClNO2
MW: 153.6073 g/mol
Pto. de fusión: 189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093464
Núm. CAS: 14788-12-6