2-Méthoxy-4-vinylphénol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322411-1G OR322411-5G OR322411-25G
APOSOR322411-1GEA 43.5 EUR
APOSOR322411-1G APOSOR322411-5G APOSOR322411-25G
2-Méthoxy-4-vinylphénol
2-Méthoxy-4-vinylphénol
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 108…110 °C
Pto. de fusión: 25…29 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015437
Núm. CAS: 7786-61-0