3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(3-Cyanophenyl)piperidine
OR322434-1G OR322434-250MG
APOSOR322434-1GEA 661 EUR
APOSOR322434-1G APOSOR322434-250MG
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03839908
Núm. CAS: 370864-72-5