3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR322436-1G OR322436-250MG
APOSOR322436-1GEA 339 EUR
APOSOR322436-1G APOSOR322436-250MG
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₈ClNO₃S
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02222873
Núm. CAS: 23905-46-6
UN: 3261
ADR: 8,III