Metilo acrilato 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acrilato de metilo
OR322452-500ML
OR322452-2500M
APOSOR322452-500MLEA
72.5
EUR
APOSOR322452-500ML
APOSOR322452-2500M
Metilo acrilato 99%
Metilo acrilato
Formula:
C₄H₆O₂ MW: 86.09 g/mol Pto. Ebullición: 80 °C Pto. de fusión: –75 °C Densidad: 0.956 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: –3 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008627 Núm. CAS: 96-33-3 UN: 1919 ADR: 3 II |