2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32246-1G OR32246-5G
APOSOR32246-1GEA 336 EUR
APOSOR32246-1G APOSOR32246-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid 95%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001228
Núm. CAS: 55582-31-5