3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR322467-1G
OR322467-25G
APOSOR322467-1GEA
0
EUR
APOSOR322467-1G
APOSOR322467-25G
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formula:
C5H3ClN2O2 Pto. de fusión: 117…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318438 Núm. CAS: 27398-39-6 |