Ethyl-cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1R,2S)-rel-Ethyl 2-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
OR322482-250MG OR322482-1G
APOSOR322482-250MGEA 95.7 EUR
APOSOR322482-250MG APOSOR322482-1G
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride ≥97%
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride
Formula: C₈H₁₆ClNO₂
MW: 193,671 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00800503
Núm. CAS: 142547-15-7