1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl)ethanone
OR32249-1G OR32249-5G
APOSOR32249-1GEA 270 EUR
APOSOR32249-1G APOSOR32249-5G
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02572018
Núm. CAS: 22106-37-2