1-Hydroxy-6-methylsulphonylindole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR3225-25G OR3225-5G OR3225-1G
APOSOR3225-25GEA 734 EUR
APOSOR3225-25G APOSOR3225-5G APOSOR3225-1G
1-Hydroxy-6-methylsulphonylindole 95+%
1-Hydroxy-6-methylsulphonylindole
Formula: C₉H₉NO₃S
Pto. de fusión: 174…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216482
Núm. CAS: 170492-47-4