[4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32250-1G OR32250-5G
APOSOR32250-1GEA 336 EUR
APOSOR32250-1G APOSOR32250-5G
[4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
[4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001238
Núm. CAS: 385383-49-3