2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
OR322504-5G
APOSOR322504-5GEA 94.4 EUR
APOSOR322504-5G
2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₅N₃O
MW: 123,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701714
Núm. CAS: 120747-84-4