4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(E)-N-{[4-Methoxy-3-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]methylidene}hydroxylamine
OR32251-1G
OR32251-5G
APOSOR32251-1GEA
336
EUR
APOSOR32251-1G
APOSOR32251-5G
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime
Formula:
C₁₁H₁₁NO₃ MW: 205,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03001240 Núm. CAS: 385383-47-1 |