(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
OR322563-5G
APOSOR322563-5GEA 206 EUR
APOSOR322563-5G
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,2423 g/mol
Pto. de fusión: 94…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01073894
Núm. CAS: 163439-82-5