N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serinemethylester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-Ser-OMe, N-Boc-L-serine Methyl Ester, BOC-L-Serine methyl ester
OR322570-500G
APOSOR322570-500GEA 202 EUR
APOSOR322570-500G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serinemethylester
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine methyl ester
Formula: C₉H₁₇NO₅
MW: 219,24 g/mol
Densidad: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191869
Núm. CAS: 2766-43-0