2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR322579-250MG OR322579-100MG OR322579-1G
APOSOR322579-250MGEA 308 EUR
APOSOR322579-250MG APOSOR322579-100MG APOSOR322579-1G
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
Formula: C₉H₈BrNO₄
MW: 274,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06666938
Núm. CAS: 65447-49-6
UN: 1759
ADR: 8,III