(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR322596-1G OR322596-5G
APOSOR322596-1GEA 89.9 EUR
APOSOR322596-1G APOSOR322596-5G
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt
Formula: C₁₁H₁₇NO₄S
Densidad: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066238
Núm. CAS: 104530-79-2
UN: 1993
ADR: 3,III