2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Proveedor: Apollo Scientific
OR322631-500MG OR322631-1G
APOSOR322631-500MGEA 275 EUR
APOSOR322631-500MG APOSOR322631-1G
2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Formula: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03768342
Núm. CAS: 845290-58-6