Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR322668-100G OR322668-500G
APOSOR322668-100GEA 0 EUR
APOSOR322668-100G APOSOR322668-500G
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 98%
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064497
Núm. CAS: 7149-65-7