1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR322681-500MG OR322681-1G
APOSOR322681-500MGEA 415 EUR
APOSOR322681-500MG APOSOR322681-1G
1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₇ClN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00141204
Núm. CAS: 339029-56-0