1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32269-1G OR32269-5G
APOSOR32269-1GEA 270 EUR
APOSOR32269-1G APOSOR32269-5G
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₆H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02255831
Núm. CAS: 3524-33-2