Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR322698-1G
APOSOR322698-1GEA 162 EUR
APOSOR322698-1G
Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Formula: C7H5N3O2
MW: 163,1335 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07438024
Núm. CAS: 21038-67-5