6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
6-(1H-Pyrrol-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
OR32272-1G
OR32272-5G
OR32272-25G
APOSOR32272-1GEA
180
EUR
APOSOR32272-1G
APOSOR32272-5G
APOSOR32272-25G
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile 95%
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile
Formula:
C₁₀H₇N₃ MW: 169,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00828638 Núm. CAS: 218157-81-4 |