7-Bromoquinazoline-2,4-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Diamino-7-bromoquinazoline, DHFR-IN-3
OR322728-1G OR322728-250MG OR322728-5G
APOSOR322728-1GEA 128 EUR
APOSOR322728-1G APOSOR322728-250MG APOSOR322728-5G
7-Bromoquinazoline-2,4-diamine
7-Bromoquinazoline-2,4-diamine
Formula: C₈H₇BrN₄
Pto. de fusión: 255…256 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08706214
Núm. CAS: 137553-43-6