1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,4-Benzenetriamine Dihydrochloride
OR322745-25G OR322745-5G
APOSOR322745-25GEA 197 EUR
APOSOR322745-25G APOSOR322745-5G
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Formula: C₆H₉N₃
MW: 196,08 g/mol
Pto. de fusión: 290 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016619
Núm. CAS: 615-47-4
EINECS: 210-428-1