4-Chloro-6-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR322861-1G OR322861-5G
APOSOR322861-1GEA 201 EUR
APOSOR322861-1G APOSOR322861-5G
4-Chloro-6-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine 96%
4-Chloro-6-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine
Formula: C₉H₁₃ClN₄
MW: 212,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05739691
Núm. CAS: 27174-60-3