1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32293-1G OR32293-5G
APOSOR32293-1GEA 0 EUR
APOSOR32293-1G APOSOR32293-5G
1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₇H₉N₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142028
Núm. CAS: 303996-69-2