1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzene chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32296-1G OR32296-5G
APOSOR32296-1GEA 270 EUR
APOSOR32296-1G APOSOR32296-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzene chloride
Formula: C₈H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114570
Núm. CAS: 38936-62-8