DL-Isoserine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-DL-IsoSer-OH, DL-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
OR322969-10G OR322969-5G
APOSOR322969-10GEA 68.3 EUR
APOSOR322969-10G APOSOR322969-5G
DL-Isoserine 97%
DL-Isoserine
Formula: C₃H₇NO₃
Pto. de fusión: 235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008138
Núm. CAS: 565-71-9