4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR32297-1G OR32297-5G
APOSOR32297-1GEA 0 EUR
APOSOR32297-1G APOSOR32297-5G
4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
Formula: C₁₀H₇ClN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00140733
Núm. CAS: 91895-39-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR